4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(Hydrazinecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR4245-1G OR4245-5G
APOSOR4245-1GEA 1375 NOK
APOSOR4245-1G APOSOR4245-5G
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₉BN₂O₃
MW: 179,97 g/mol
Smeltepunkt: 236…240 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659865
CAS-nummer: 850567-95-2