2-Hydroxyhippuric acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine
OR4276-1G OR4276-250MG
APOSOR4276-1GEA 610 NOK
APOSOR4276-1G APOSOR4276-250MG
2-Hydroxyhippuric acid
2-Hydroxyhippuric acid
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Smeltepunkt: 159…161 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002695
CAS-nummer: 487-54-7
EINECS: 207-661-6