3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR4328-25G OR4328-5G
APOSOR4328-25GEA 750 NOK
APOSOR4328-25G APOSOR4328-5G
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,92 g/mol
Smeltepunkt: 219…221 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00191851
CAS-nummer: 188815-32-9