4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(4-Aminophenyl)butyric acid
OR43526-1G OR43526-5G
APOSOR43526-1GEA 790 NOK
APOSOR43526-1G APOSOR43526-5G
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2200 g/mol
Smeltepunkt: 121…133 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00075052
CAS-nummer: 15118-60-2