4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-1-methyl-1H-indazol-4-amine
OR43549-1G OR43549-250MG
APOSOR43549-1GEA 3100 NOK
APOSOR43549-1G APOSOR43549-250MG
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈BrN₃
MW: 226,0700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11109355
CAS-nummer: 1092351-47-7