6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-amine, 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
OR43554-1G OR43554-500MG
APOSOR43554-1GEA 3725 NOK
APOSOR43554-1G APOSOR43554-500MG
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Formel: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10699171
CAS-nummer: 1053655-59-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III