5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-1,7-dimethylindazole
OR43557-1G OR43557-250MG
APOSOR43557-1GEA 1150 NOK
APOSOR43557-1G APOSOR43557-250MG
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
MW: 225,09 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11226595
CAS-nummer: 1092352-34-5