Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR43572-1G OR43572-5G
APOSOR43572-1GEA 1075 NOK
APOSOR43572-1G APOSOR43572-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12026020
CAS-nummer: 88047-55-6