4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,6-Dichloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR43659-1G OR43659-5G
APOSOR43659-1GEA 700 NOK
APOSOR43659-1G APOSOR43659-5G
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
4,6-Dichloro-7-azaindole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,0300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09880157
CAS-nummer: 5912-18-5