3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR43664-1G OR43664-5G
APOSOR43664-1GEA 1450 NOK
APOSOR43664-1G APOSOR43664-5G
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene
Formel: C5H4BrClS
MW: 211,51 g/mol
Kokepunkt: 88 °C/1mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06411087
CAS-nummer: 40032-81-3
FN: 3265
ADR: 8,III