2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR43686-1G OR43686-250MG
APOSOR43686-1GEA 2350 NOK
APOSOR43686-1G APOSOR43686-250MG
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₉H₁₁N₃O₂
MW: 193,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09054869
CAS-nummer: 253315-06-9