4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2-Methylthiazol-4-yl)aniline, 4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)aniline
OR4380-250MG OR4380-5G
APOSOR4380-250MGEA 450 NOK
APOSOR4380-250MG APOSOR4380-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
MW: 190,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02691928
CAS-nummer: 25021-49-2