1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR4383-25G OR4383-5G OR4383-100G
APOSOR4383-25GEA 1175 NOK
APOSOR4383-25G APOSOR4383-5G APOSOR4383-100G
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 99%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00272569
CAS-nummer: 50890-83-0