4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR4395-1G OR4395-250MG
APOSOR4395-1GEA 2150 NOK
APOSOR4395-1G APOSOR4395-250MG
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₈ClNO₂S₂
MW: 273,76 g/mol
Smeltepunkt: 108…112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368551
CAS-nummer: 852180-73-5
FN: 3261
ADR: 8,III