[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR4419-1G OR4419-5G OR4419-250MG
APOSOR4419-1GEA 3150 NOK
APOSOR4419-1G APOSOR4419-5G APOSOR4419-250MG
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368531
CAS-nummer: 852180-61-1