Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 4-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate, 4-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, Ethyl 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
OR450016-100G
APOSOR450016-100GEA 2350 NOK
APOSOR450016-100G
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,1665 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005199
CAS-nummer: 51605-32-4