Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR45002-1G OR45002-5G
APOSOR45002-1GEA 1725 NOK
APOSOR45002-1G APOSOR45002-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂
MW: 247,0891 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00207970
CAS-nummer: 5775-90-6