6-Bromo-2-(chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
OR450074-1G OR450074-250MG OR450074-100MG OR450074-500MG OR450074-2.5G OR450074-5G
APOSOR450074-1GEA 7250 NOK
APOSOR450074-1G APOSOR450074-250MG APOSOR450074-100MG APOSOR450074-500MG APOSOR450074-2.5G APOSOR450074-5G
6-Bromo-2-(chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₅BrClN₃O₂
MW: 290,51 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08704640
CAS-nummer: 708213-35-8
New Product