2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Oxo-1,2-dihydropyrimidin-5-yl)boronic acid
OR45097-1G OR45097-250MG
APOSOR45097-1GEA 3075 NOK
APOSOR45097-1G APOSOR45097-250MG
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₄H₅BN₂O₃
MW: 139,910 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08275734
CAS-nummer: 373384-19-1