(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR451112-1G OR451112-250MG
APOSOR451112-1GEA 2475 NOK
APOSOR451112-1G APOSOR451112-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,1 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07374454
CAS-nummer: 98480-31-0