5-Quinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR451147-5G OR451147-1G OR451147-10G
APOSOR451147-5GEA 825 NOK
APOSOR451147-5G APOSOR451147-1G APOSOR451147-10G
5-Quinolinecarboxylic acid
5-Quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00047608
CAS-nummer: 7250-53-5