3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR451185-1G OR451185-250MG
APOSOR451185-1GEA 2450 NOK
APOSOR451185-1G APOSOR451185-250MG
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,27 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06410530
CAS-nummer: 145602-87-5