3-Bromo-4-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR45124-25G
APOSOR45124-25GEA 1275 NOK
APOSOR45124-25G
3-Bromo-4-nitropyridine
3-Bromo-4-nitropyridine
Formel: C5H3BrN2O2
MW: 202,99 g/mol
Smeltepunkt: 66…67 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03085767
CAS-nummer: 89364-04-5