1,4-Butanedithiol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR451300-100G OR451300-25G OR451300-500G
APOSOR451300-100GEA 805 NOK
APOSOR451300-100G APOSOR451300-25G APOSOR451300-500G
1,4-Butanedithiol
1,4-Butanedithiol
Formel: C₄H₁₀S₂
Kokepunkt: 105…106 °C
Tetthet: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004906
CAS-nummer: 1191-08-8