6-Phenyl-1-hexanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Phenylhexanol
OR451311-10G OR451311-1G OR451311-5G
APOSOR451311-10GEA 4275 NOK
APOSOR451311-10G APOSOR451311-1G APOSOR451311-5G
6-Phenyl-1-hexanol 98%
6-Phenyl-1-hexanol
Formel: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014063
CAS-nummer: 2430-16-2