Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Boc-D-Phe(4-OMe)-OH, N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxy-D-phenylalanine
OR452000-25G OR452000-5G
APOSOR452000-25GEA 4150 NOK
APOSOR452000-25G APOSOR452000-5G
Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Formel: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,335 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00065604
CAS-nummer: 68856-96-2