Boc-DL-β-leucine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-(Boc-amino)-4-methylpentanoic acid, DL-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid, Boc-DL-β-HoVal-OH
OR452041-1G
APOSOR452041-1GEA 965 NOK
APOSOR452041-1G
Boc-DL-β-leucine 97%
Boc-DL-beta-leucine
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02258127
CAS-nummer: 248924-39-2