4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(1-Piperidinylmethyl)-benzoic acid hydrochloride
OR452053-1G OR452053-5G
APOSOR452053-1GEA 3775 NOK
APOSOR452053-1G APOSOR452053-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05240080
CAS-nummer: 159691-33-5