5-Bromo-2-iodo-m-xylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-1,3-dimethyl-2-iodobenzene
OR4596-100G OR4596-25G OR4596-5G
APOSOR4596-100GEA 1900 NOK
APOSOR4596-100G APOSOR4596-25G APOSOR4596-5G
5-Bromo-2-iodo-m-xylene 98%
5-Bromo-2-iodo-m-xylene
Formel: C₈H₈BrI
MW: 310,96 g/mol
Smeltepunkt: 42…44 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094656
CAS-nummer: 206559-43-5