4-Chloro-3-iodobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR460050-1G OR460050-5G
APOSOR460050-1GEA 0 NOK
APOSOR460050-1G APOSOR460050-5G
4-Chloro-3-iodobenzonitrile 98%
4-Chloro-3-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClIN
MW: 263,4629 g/mol
Smeltepunkt: 91…93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09025674
CAS-nummer: 914106-26-6