2,3-Dibromopentane
Leverandør: Apollo Scientific
OR460065-1G OR460065-5G
APOSOR460065-1GEA 1350 NOK
APOSOR460065-1G APOSOR460065-5G
2,3-Dibromopentane
2,3-Dibromopentane
Formel: H₃C(BrCH)₂CH₂CH₃
MW: 229,94 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 5398-25-4