Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
OR46025-100G OR46025-25G OR46025-5G
APOSOR46025-100GEA 1150 NOK
APOSOR46025-100G APOSOR46025-25G APOSOR46025-5G
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Formel: C₇H₉NO₄S
MW: 200,2150 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010414
CAS-nummer: 64987-08-2