5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinaldehyde
OR46032-1G OR46032-5G
APOSOR46032-1GEA 1225 NOK
APOSOR46032-1G APOSOR46032-5G
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₆BNO₃
MW: 233,074 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD04038759
CAS-nummer: 848093-29-8