4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloronicotinaldehyde
OR46034-1G OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA 290 NOK
APOSOR46034-1G APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04112523
CAS-nummer: 114077-82-6