4-Chloro-3-iodoaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR46038-1G OR46038-250MG OR46038-5G OR46038-10G
APOSOR46038-1GEA 270 NOK
APOSOR46038-1G APOSOR46038-250MG APOSOR46038-5G APOSOR46038-10G
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
4-Chloro-3-iodoaniline
Formel: C₆H₅ClIN
MW: 253,4700 g/mol
Smeltepunkt: 68…70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11521292
CAS-nummer: 573764-31-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III