5-Methoxy-2-methylindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 3200 NOK
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Methoxy-2-methylindole 97%
5-Methoxy-2-methylindole
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Smeltepunkt: 85…88 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005620
CAS-nummer: 1076-74-0