4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR46099-1G OR46099-25G OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA 270 NOK
APOSOR46099-1G APOSOR46099-25G APOSOR46099-5G
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₃
MW: 186,4000 g/mol
Smeltepunkt: 232…234 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318965
CAS-nummer: 89694-47-3