1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Azaindole-3-carboxaldehyde
OR46103-1G OR46103-5G OR46103-10G
APOSOR46103-1GEA 1100 NOK
APOSOR46103-1G APOSOR46103-5G APOSOR46103-10G
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,1460 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11877845
CAS-nummer: 276862-85-2