4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxypyridine-4-carbaldehyde, 2-Methoxyisonicotinaldehyde
OR46110-1G OR46110-5G
APOSOR46110-1GEA 575 NOK
APOSOR46110-1G APOSOR46110-5G
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
4-Formyl-2-methoxypyridine
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Smeltepunkt: 36 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06410680
CAS-nummer: 72716-87-1