(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl 4-Phenylbenzoate, (3aR,4S,5R,6aS)-Hexahydro-4-(hydroxymethyl)-5-(4-phenylbenzoyloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Biphenyl-4-carboxylate
OR46130-5G
APOSOR46130-5GEA 1650 NOK
APOSOR46130-5G
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate 98%
(-)-Corey lactone-4-phenylbenzoate
Formel: C₂₁H₂₀O₅
MW: 352,39 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078077
CAS-nummer: 31752-99-5