2-Bromonicotinonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-3-cyanopyridine
OR46203-25G
APOSOR46203-25GEA 1125 NOK
APOSOR46203-25G
2-Bromonicotinonitrile 98%
2-Bromonicotinonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Smeltepunkt: 105 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00234140
CAS-nummer: 20577-26-8