6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-6-bromo-4-methylpyridine
OR46205-1G OR46205-5G OR46205-10G
APOSOR46205-1GEA 270 NOK
APOSOR46205-1G APOSOR46205-5G APOSOR46205-10G
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187,05 g/mol
Smeltepunkt: 115…116 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11036206
CAS-nummer: 73895-98-4