(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2R,5R)-2,5-Hexanediol, (R,R)-(-)-2,5-Dihydroxy hexane, (2R,5R)-Hexane-2,5-diol
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 840 NOK
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Smeltepunkt: 52…54 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00142339
CAS-nummer: 17299-07-9