Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Fmoc-Tyr(2,6-DiMe)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)propanoic acid, 2,6-Dimethyl-L-tyrosine, N-FMOC protected
OR46613-1G OR46613-500MG OR46613-250MG
APOSOR46613-1GEA 1750 NOK
APOSOR46613-1G APOSOR46613-500MG APOSOR46613-250MG
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Formel: C₂₆H₂₅NO₅
MW: 431,49 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01632251
CAS-nummer: 206060-54-0