2-Oksoglutarinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
OR4662-100G OR4662-25G OR4662-500G
APOSOR4662-100GEA 1550 NOK
APOSOR4662-100G APOSOR4662-25G APOSOR4662-500G
2-Oksoglutarinsyre
2-Oksoglutarinsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146,1 g/mol
Smeltepunkt: 113…117 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004165
CAS-nummer: 328-50-7