N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
Leverandør: Apollo Scientific
OR46624-1G OR46624-250MG OR46624-500MG
APOSOR46624-1GEA 5550 NOK
APOSOR46624-1G APOSOR46624-250MG APOSOR46624-500MG
N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08692158
CAS-nummer: 951523-75-4