1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR46661-1G OR46661-250MG OR46661-500MG
APOSOR46661-1GEA 8525 NOK
APOSOR46661-1G APOSOR46661-250MG APOSOR46661-500MG
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09864922
CAS-nummer: 933719-76-7