2,6-Dimethoxyaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR4676-1G OR4676-5G OR4676-25G
APOSOR4676-1GEA 270 NOK
APOSOR4676-1G APOSOR4676-5G APOSOR4676-25G
2,6-Dimethoxyaniline 97%
2,6-Dimethoxyaniline
Formel: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Smeltepunkt: 76…78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00053934
CAS-nummer: 2734-70-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III