5-(2-Ethoxyphenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)pyrazole hydrochloride
OR470202-1G OR470202-5G
APOSOR470202-1GEA 4900 NOK
APOSOR470202-1G APOSOR470202-5G
5-(2-Ethoxyphenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
5-(2-Ethoxyphenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄ClN₃O
MW: 239,71 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11506471
CAS-nummer: 1240134-93-3