[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(Aminomethyl)-5-methylthiazole
OR470664-1G OR470664-250MG
APOSOR470664-1GEA 7775 NOK
APOSOR470664-1G APOSOR470664-250MG
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₀Cl₂N₂S
MW: 201,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18071410
CAS-nummer: 921091-08-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III